tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H52784.06
H52784.14
H52784.06EA
133
EUR
H52784.06
H52784.14
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 116574-71-1
Molecular Formula: C11H21NO3
Formula Weight: 215.29
Melting Point: 77-81°
MDL No.: MFCD03094733
Formula:
C₁₁H₂₁NO₃ Pto. de fusión: 77…81 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03094733 Núm. CAS: 116574-71-1 |