Boc-4-amino-2-chlorobenzoic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H52786.03
H52786.06
H52786.03EA
178
EUR
H52786.03
H52786.06
Boc-4-amino-2-chlorobenzoic acid 97%
Boc-4-amino-2-chlorobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 232275-73-9
Molecular Formula: C12H14ClNO4
Formula Weight: 271.70
MDL No.: MFCD02682164
Formula:
C₁₂H₁₄ClNO₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02682164 Núm. CAS: 232275-73-9 |