Lovastatin 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 6alpha-Methylcompactin, Monacolin K, Mevinolin, (S)-(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-(2-((2R,4R)-4-Hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl)ethyl)-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2-methylbutanoate
H52792.06 H52792.14
H52792.06EA 104 EUR
H52792.06 H52792.14
Lovastatin 97%
Lovastatin
Purity: 97% CAS No.: 75330-75-5 Molecular Formula: C24H36O5 Formula Weight: 404.56 Melting Point: 175° MDL No.: MFCD00072164
Formula: C₂₄H₃₆O₅
MW: 404,55 g/mol
Pto. de fusión: 175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00072164
Núm. CAS: 75330-75-5