1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H52794.03
H52794.06
H52794.03EA
196
EUR
H52794.03
H52794.06
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde 97%
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 177947-96-5
Molecular Formula: C9H15NO3
Formula Weight: 185.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Boiling Point: 77-82°/2mm
MDL No.: MFCD06656142
Formula:
C₉H₁₅NO₃ Pto. Ebullición: 77…82 °C (2 mmHg) |
Número MDL:
MFCD06656142 Núm. CAS: 177947-96-5 |