Carbono activo -20+40 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Carbón activado
45478.A3 45478.22 45478.36
45478.A3EA 162 EUR
45478.A3 45478.22 45478.36
Carbono activo -20+40 mesh
Carbono activo
CAS No.: 7440-44-0 Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00133992
Formula: C
MW: 12.01 g/mol
Pto. de fusión: 3550
Densidad: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2 III
IR: 01-2119488894-16
Índice Merck: 13,01818