tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Phenylpiperazine, N1-BOC protected, 1-Boc-2-phenylpiperazine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-phenylpiperazine, 2-Methyl-2-propanyl 2-phenyl-1-piperazinecarboxylate
H52797.MD H52797.03
H52797.MDEA 124 EUR
H52797.MD H52797.03
tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 2-phenylpiperazine-1-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 886766-60-5 Molecular Formula: C15H22N2O2 Formula Weight: 262.35 MDL No.: MFCD07367734
Formula: C₁₅H₂₂N₂O₂
MW: 262.35 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07367734
Núm. CAS: 886766-60-5