N-(α)-Boc-DL-2,3-diaminopropionic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid, 3-Amino-N-(tert-butoxycarbonyl)alanine, Boc-DL-α-3-NH₂-Ala-OH
H52811.03
H52811.06
H52811.03EA
59.3
EUR
H52811.03
H52811.06
N-(α)-Boc-DL-2,3-diaminopropionic acid 97%
N-(alpha)-Boc-DL-2,3-diaminopropionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 159002-17-2
Molecular Formula: C8H16N2O4
Formula Weight: 204.23
Physical Form: Crystalline solid
Appearance: White
MDL No.: MFCD00736752
Formula:
C₈H₁₆N₂O₄ MW: 204,23 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00736752 Núm. CAS: 159002-17-2 |