tert-Butyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
tert-Butyl 4-formylpiperidine-1-carboxylate, N-Boc-4-Formylpiperidine, 1-BOC-4-Piperidinecarboxaldehyde, 1-Boc-4-formylpiperidine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formylpiperidine, 1-Boc-4-piperidinecarboxaldehyde, Tert-butyl 4-formylpiperidine-1-carboxylate
H52813.03
H52813.06
H52813.03EA
124
EUR
H52813.03
H52813.06
tert-Butyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 137076-22-3
Molecular Formula: C11H19NO3
Formula Weight: 213.28
MDL No.: MFCD02179019
Formula:
C₁₁H₁₉NO₃ MW: 213.28 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD02179019 Núm. CAS: 137076-22-3 |