4-(Methoxycarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H52814.03
H52814.06
H52814.03EA
84
EUR
H52814.03
H52814.06
4-(Methoxycarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
4-(Methoxycarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 32529-79-6
Molecular Formula: C9H14O4
Formula Weight: 186.21
MDL No.: MFCD06797561
Formula:
C₉H₁₄O₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01311246 Núm. CAS: 32529-79-6 |