(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (3S)-pyrrolidin-3-ol hydrochloride
H52815.03 H52815.06
H52815.03EA 37 EUR
H52815.03 H52815.06
(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride 97%
(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 122536-94-1 Molecular Formula: C4H9NO.HCl Formula Weight: 123.58 Melting Point: 106-107° Boiling Point: 108-110°/8mm MDL No.: MFCD00272298
Formula: C₄H₁₀ClNO
Pto. Ebullición: 108…110 °C (8 mmHg)
Pto. de fusión: 106…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272298
Núm. CAS: 122536-94-1