(R)-3-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Boc-D-Dap-OH
H52821.MD
H52821.03
H52821.06
H52821.MDEA
67.4
EUR
H52821.MD
H52821.03
H52821.06
(R)-3-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid 97%
(R)-3-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 76387-70-7
Molecular Formula: C8H16N2O4
Formula Weight: 204.23
Melting Point: 200-203°
Optical Rotation: +14° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD01632072
Formula:
C₈H₁₆N₂O₄ MW: 204,2 g/mol Pto. de fusión: 200…203 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01632072 Núm. CAS: 76387-70-7 |