Carbamic acid, N-3-azetidinyl-, phenylmethyl ester 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Aminoazetidine, 3-CBZ protected
H52831.03 H52831.06
H52831.03EA 353 EUR
H52831.03 H52831.06
Carbamic acid, N-3-azetidinyl-, phenylmethyl ester 97%
Carbamic acid, N-3-azetidinyl-, phenylmethyl ester
Purity: 97% CAS No.: 914348-04-2 Molecular Formula: C11H14N2O2 Formula Weight: 206.24 MDL No.: MFCD07368913
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₂
MW: 206,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368913
Núm. CAS: 914348-04-2