(2-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(2-methoxymethylphenyl)boronic acid, 2-(Methoxymethyl)phenylboronic acid, 2-(Methoxymethyl)benzeneboronic acid, 2-Methoxymethylphenylboronic acid
H52858.MD
H52858.03
H52858.MDEA
42.6
EUR
H52858.MD
H52858.03
(2-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid 97%
(2-(Methoxymethyl)phenyl)boronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 126617-98-9
Molecular Formula: C8H11BO3
Formula Weight: 165.99
MDL No.: MFCD03412110
Formula:
C₈H₁₁BO₃ MW: 165,98 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03412110 Núm. CAS: 126617-98-9 |