5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)boronic acid, 5-Bromo-2-hydroxyphenylboronic acid
H52937.MD
H52937.03
H52937.MDEA
81
EUR
H52937.MD
H52937.03
5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid 96%
5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 89598-97-0
Molecular Formula: C6H6BBrO3
Formula Weight: 216.83
Physical Form: Solid
Appearance: White
Melting Point: 196-200°
MDL No.: MFCD00093408
Formula:
C₆H₆BBrO₃ MW: 216,83 g/mol Pto. de fusión: 196…200 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00093408 Núm. CAS: 89598-97-0 |