3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(Aminocarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid, (3-Carbamoyl-4-fluorophenyl)boronic acid
H53102.MD
H53102.03
H53102.MDEA
84.6
EUR
H53102.MD
H53102.03
3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid 97%
3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 874219-34-8
Molecular Formula: C7H7BFNO3
Formula Weight: 182.95
Melting Point: 257-259°
MDL No.: MFCD08235053
Formula:
C₇H₇BFNO₃ MW: 182,95 g/mol Pto. de fusión: 257…259 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08235053 Núm. CAS: 874219-34-8 |