2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 2-(2-(bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-[2-(Bromomethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(Bromomethyl)phenylboronic acid Pinacol ester, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl bromide
H53217.MD H53217.03
H53217.MDEA 41.6 EUR
H53217.MD H53217.03
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 98%
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 98% CAS No.: 377780-72-8 Molecular Formula: C13H18BBrO2 Formula Weight: 297.00 Melting Point: 78-80° MDL No.: MFCD01632210
Formula: C₁₃H₁₈BBrO₂
Pto. de fusión: 78…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632210
Núm. CAS: 377780-72-8