4-N-(Boc)aminomethylphenylboronic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H53225.MD
H53225.03
H53225.MDEA
63.7
EUR
H53225.MD
H53225.03
4-N-(Boc)aminomethylphenylboronic acid 95%
4-N-(Boc)aminomethylphenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 489446-42-6
Molecular Formula: C12H18BNO4
Formula Weight: 251.09
Melting Point: 204-206°
MDL No.: MFCD04115637
Formula:
C₁₂H₁₈BNO₄ Pto. de fusión: 204…206 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115637 Núm. CAS: 489446-42-6 |