Aluminio óxido superactivado básico Grade I
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
45886.A1 45886.30
45886.A1EA 198 EUR
45886.A1 45886.30
Aluminio óxido superactivado básico Grade I
Aluminium oxide superactivated basic
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 50-200 Micron APS Powder Refractive Index: 1.765 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2045° Boiling Point: 2980° Merck Reference: 14,356 MDL No.: MFCD00003424
Formula: Al₂O₃
Pto. Ebullición: 2980 °C
Pto. de fusión: 2045 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003424
Núm. CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Índice Merck: 14,356