Methyl-5-hexynoate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 5-hexynoate
H53370.06
H53370.14
H53370.06EA
112
EUR
H53370.06
H53370.14
Methyl-5-hexynoate 97%
Methyl-5-hexynoate
Purity: 97%
CAS No.: 77758-51-1
Molecular Formula: C7H10O2
Formula Weight: 126.16
Refractive Index: 1.434
Boiling Point: 60-62°/10mm
MDL No.: MFCD00671366
Formula:
C₇H₁₀O₂ MW: 126,16 g/mol Pto. Ebullición: 60…62 °C (10 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00671366 Núm. CAS: 77758-51-1 |