N-(p-Toluenesulphonyl)glycine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H53371.06 H53371.14
H53371.06EA 57.2 EUR
H53371.06 H53371.14
N-(p-Toluenesulphonyl)glycine 97%
N-(p-Toluenesulphonyl)glycine
Purity: 97% CAS No.: 1080-44-0 Molecular Formula: C9H11NO4S Formula Weight: 229.25 Melting Point: 146-149° MDL No.: MFCD00045898
Formula: C₉H₁₁NO₄S
Pto. de fusión: 146…149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045898
Núm. CAS: 1080-44-0