1,3-Diphenyl-2-propyn-1-ol 90%, tech.
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3-diphenylprop-2-yn-1-ol
H53374.03 H53374.06
H53374.03EA 38.8 EUR
H53374.03 H53374.06
1,3-Diphenyl-2-propyn-1-ol 90%, tech.
1,3-Diphenyl-2-propyn-1-ol
Purity: 90% CAS No.: 1817-49-8 Molecular Formula: C15H12O Formula Weight: 208.26 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.618 UN No.: UN3082 MDL No.: MFCD06654198
Formula: C₁₅H₁₂O
MW: 208,26 g/mol
Densidad: 1,099
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06654198
Núm. CAS: 1817-49-8
UN: 3082
ADR: 9,III