1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H53377.06
H53377.14
H53377.06EA
98.8
EUR
H53377.06
H53377.14
1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride 98%
1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 1501-84-4
Molecular Formula: C12H21N.HCl
Formula Weight: 215.77
Melting Point: 375°
MDL No.: MFCD00072023
Formula:
C₁₂H₂₁N Pto. de fusión: 375 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00072023 Núm. CAS: 1501-84-4 Índice Merck: 14,8224 |