Boc-Arg-OH 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-5-guanidinopentanoic acid
H53379.03 H53379.06
H53379.03EA 58.5 EUR
H53379.03 H53379.06
Boc-Arg-OH 98%
Boc-Arg-OH
Purity: 98% CAS No.: 13726-76-6 Molecular Formula: C11H22N4O4 Formula Weight: 274.32 Flash Point: 113°(235°F) Beilstein Reference: 2419628 Optical Rotation: -6.5° (c=1 in acetic acid) MDL No.: MFCD00042632
Formula: C₁₁H₂₂N₄O₄
MW: 274.321 g/mol
Pto. de inflamación: 113 °C (235 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042632
Núm. CAS: 13726-76-6
EINECS: 237-295-2