tert-Butyl pivalate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl trimethylacetate
H53395.06 H53395.14 H53395.22
H53395.06EA 37.4 EUR
H53395.06 H53395.14 H53395.22
tert-Butyl pivalate 98%
tert-Butyl pivalate
Purity: 98% CAS No.: 16474-43-4 Molecular Formula: C9H18O2 Formula Weight: 158.24 Flash Point: 62°(144°F) Refractive Index: 1.392 Boiling Point: 134-135° MDL No.: MFCD01861974
Formula: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Pto. Ebullición: 134…135 °C
Densidad: 0,813
Pto. de inflamación: >62 °C (144 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861974
Núm. CAS: 16474-43-4