Cerio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), en polvo < 200 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
acondicionado en Argón
45909.14
45909.06
45909.14EA
1210
EUR
45909.14
45909.06
Cerio ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), en polvo < 200 mesh
Cerio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-45-1
Physical Form: Packaged under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Silver
Odour: Odourless
UN No.: 3078
MDL No.: MFCD00010924
Formula:
Ce Pto. Ebullición: 2347…2487 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 815 °C Densidad: 6,75 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010924 Núm. CAS: 7440-45-1 EINECS: 231-154-9 UN: 3078 ADR: 4.3,II Índice Merck: 12,02037 |