N-(tert-Butoxycarbonyl)propargylamine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-Boc-propargylamine, 2-Propynylcarbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 2-Propynylcarbamate
H53406.03
H53406.06
H53406.14
H53406.03EA
38.9
EUR
H53406.03
H53406.06
H53406.14
N-(tert-Butoxycarbonyl)propargylamine 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)propargylamine
Purity: 97%
CAS No.: 92136-39-5
Molecular Formula: C8H13NO2
Formula Weight: 155.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 93°(199°F)
Melting Point: 40-44°
MDL No.: MFCD07367245
Formula:
C₈H₁₃NO₂ MW: 155,20 g/mol Pto. de fusión: 40…44 °C Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD07367245 Núm. CAS: 92136-39-5 |