2-Pentynoic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H53411.03
H53411.06
H53411.14
H53411.03EA
36.5
EUR
H53411.03
H53411.06
H53411.14
2-Pentynoic acid 97%
2-Pentynoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 5963-77-9
Molecular Formula: C5H6O2
Formula Weight: 98.10
Flash Point: 96°(205°F)
Melting Point: 47-53°
MDL No.: MFCD00014370
Formula:
C₅H₆O₂ Pto. de fusión: 47…53 °C Pto. de inflamación: 96 °C (205 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014370 Núm. CAS: 5963-77-9 |