DL-Isoserine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H53412.03
H53412.06
H53412.03EA
150
EUR
H53412.03
H53412.06
DL-Isoserine 98%
DL-Isoserine
Purity: 98%
CAS No.: 565-71-9
Molecular Formula: C3H7NO3
Formula Weight: 105.09
Melting Point: 235° dec.
Beilstein Reference: 1721413
MDL No.: MFCD00008138
Formula:
C₃H₇NO₃ Pto. de fusión: 235 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008138 Núm. CAS: 565-71-9 |