1-Phenyl-1-pentyn-3-ol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Phenyl-1-pentyn-3-ol
H53416.03 H53416.06 H53416.14
H53416.03EA 31.7 EUR
H53416.03 H53416.06 H53416.14
1-Phenyl-1-pentyn-3-ol 97%
1-Phenyl-1-pentyn-3-ol
Purity: 97% CAS No.: 27975-78-6 Molecular Formula: C11H12O Formula Weight: 160.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.559 MDL No.: MFCD00041589
Formula: C₁₁H₁₂O
Densidad: 1,336
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041589
Núm. CAS: 27975-78-6