1-Methyl-N-carbobenzoxy-L-glutamate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H53417.06
H53417.03
H53417.06EA
402
EUR
H53417.06
H53417.03
1-Methyl-N-carbobenzoxy-L-glutamate 98%
1-Methyl-N-carbobenzoxy-L-glutamate
Purity: 98%
CAS No.: 5672-83-3
Molecular Formula: C14H17NO6
Formula Weight: 295.29
Refractive Index: 1.4365
Melting Point: 64-70°
Beilstein Reference: 2567599
Optical Rotation: -24° (c=1 in ethanol)
MDL No.: MFCD00083278
Formula:
C₁₄H₁₇NO₆ Pto. de fusión: 64…70 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00083278 Núm. CAS: 5672-83-3 |