5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H53422.03
H53422.06
H53422.14
H53422.03EA
89
EUR
H53422.03
H53422.06
H53422.14
5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol 97%
5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol
Purity: 97%
CAS No.: 699-95-6
Molecular Formula: C9H14O2
Formula Weight: 154.21
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.523
Boiling Point: 97°/20mm
MDL No.: MFCD00799568
Formula:
C₉H₁₄O₂ Pto. Ebullición: 97 °C (20 mmHg) Densidad: 1,027 Pto. de inflamación: 113 °C (235 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00799568 Núm. CAS: 699-95-6 |