N-Benzylquininium chloride 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H53424.03
H53424.06
H53424.03EA
30
EUR
H53424.03
H53424.06
N-Benzylquininium chloride 95%
N-Benzylquininium chloride
Purity: 95%
CAS No.: 67174-25-8
Molecular Formula: C27H31ClN2O2
Formula Weight: 451.01
Melting Point: 200-205° dec.
Optical Rotation: -235° (c=1.5 in water)
MDL No.: MFCD00198105
Formula:
C₂₇H₃₁ClN₂O₂ Pto. de fusión: 200…205 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00198105 Núm. CAS: 67174-25-8 |