sec-Butyl methyl ether 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H53427.AA
H53427.AC
H53427.AE
H53427.AAEA
50.6
EUR
H53427.AA
H53427.AC
H53427.AE
sec-Butyl methyl ether 99%
sec-Butyl methyl ether
Purity: 99%
CAS No.: 6795-87-5
Molecular Formula: C5H12O
Formula Weight: 88.15
Flash Point: -30°(-22°F)
Refractive Index: 1.372
Boiling Point: 57°
UN No.: UN2350
MDL No.: MFCD00190205
Formula:
C₅H₁₂O MW: 88,15 g/mol Pto. Ebullición: 57 °C Densidad: 0,742 Pto. de inflamación: –30 °C (–22 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00190205 Núm. CAS: 6795-87-5 ADR: 3,II |