2-(2-Propynyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Prop-2-ynyl)isoindoline-1,3-dione, N-Propargylphthalimide, N-(2-Propynyl)phthalimide
H53429.06 H53429.14
H53429.06EA 87.6 EUR
H53429.06 H53429.14
2-(2-Propynyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 98%
2-(2-Propynyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Purity: 98% CAS No.: 7223-50-9 Molecular Formula: C11H7NO2 Formula Weight: 185.18 Melting Point: 148-152° MDL No.: MFCD00065028
Formula: C₁₁H₇NO₂
MW: 185,18 g/mol
Pto. de fusión: 148…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065028
Núm. CAS: 7223-50-9
EINECS: 230-621-4