1-Phenyl-1-[4-(1-piperidinyl)phenyl]-2-propyn-1-ol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H53435.06
H53435.14
H53435.06EA
89
EUR
H53435.06
H53435.14
1-Phenyl-1-[4-(1-piperidinyl)phenyl]-2-propyn-1-ol 97%
1-Phenyl-1-[4-(1-piperidinyl)phenyl]-2-propyn-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 214746-69-7
Molecular Formula: C20H21NO
Formula Weight: 291.39
Melting Point: 142-144°
MDL No.: MFCD17677347
Formula:
C₂₀H₂₁NO Pto. de fusión: 142…144 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD17677347 Núm. CAS: 214746-69-7 |