Propargyl benzoate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Prop-2-yn-1-yl benzoate
H53444.06
H53444.14
H53444.06EA
54.4
EUR
H53444.06
H53444.14
Propargyl benzoate 98%
Propargyl benzoate
Purity: 98%
CAS No.: 6750-04-5
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Refractive Index: 1.5320
Boiling Point: 225-226°
MDL No.: MFCD00996341
Formula:
C₁₀H₈O₂ MW: 160,17 g/mol Pto. Ebullición: 225…226 °C Densidad: 1,106 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00996341 Núm. CAS: 6750-04-5 |