1,1-Dimethylpropargylamine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Methylbut-3-yn-2-amine
H53448.06
H53448.14
H53448.06EA
75.1
EUR
H53448.06
H53448.14
1,1-Dimethylpropargylamine 95%
1,1-Dimethylpropargylamine
Purity: 95%
CAS No.: 2978-58-7
Molecular Formula: C5H9N
Formula Weight: 83.13
Flash Point: 2°(36°F)
Refractive Index: 1.4237
Boiling Point: 79-80°
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD00008052
Formula:
C₅H₉N MW: 83,134 g/mol Pto. Ebullición: 79…80 °C Densidad: 0,79 Pto. de inflamación: 2 °C (36 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008052 Núm. CAS: 2978-58-7 EINECS: 221-029-7 ADR: 3,II |