4-Ethynylpyridine hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H53455.03
H53455.06
H53455.03EA
146
EUR
H53455.03
H53455.06
4-Ethynylpyridine hydrochloride 97%
4-Ethynylpyridine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 352530-29-1
Molecular Formula: C7H5N.HCl
Formula Weight: 139.58
Melting Point: ca 150° dec.
MDL No.: MFCD03093912
Formula:
C₇H₆ClN Pto. de fusión: ∼ 150 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03093912 Núm. CAS: 352530-29-1 |