5-Trimethylsilyl-4-pentyn-1-ol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-(Trimethylsilyl)pent-4-yn-1-ol
H53457.06
H53457.14
H53457.06EA
132
EUR
H53457.06
H53457.14
5-Trimethylsilyl-4-pentyn-1-ol 97%
5-Trimethylsilyl-4-pentyn-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 13224-84-5
Molecular Formula: C8H16OSi
Formula Weight: 156.30
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.457
Boiling Point: 76°/15mm
MDL No.: MFCD00190229
Formula:
C₈H₁₆OSi MW: 156.30 g/mol Pto. Ebullición: 76 °C (15 mmHg) Densidad: 0.861 Pto. de inflamación: 84 °C (183 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00190229 Núm. CAS: 13224-84-5 |