1,1,3-Triphenyl-2-propyn-1-ol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H53461.06
H53461.14
H53461.06EA
55.5
EUR
H53461.06
H53461.14
1,1,3-Triphenyl-2-propyn-1-ol 97%
1,1,3-Triphenyl-2-propyn-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 1522-13-0
Molecular Formula: C21H16O
Formula Weight: 284.36
Melting Point: 80-82°
MDL No.: MFCD00004449
Formula:
C₂₁H₁₆O Pto. de fusión: 80…82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004449 Núm. CAS: 1522-13-0 |