3-Ethynylpyridine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Pyridylacetylene
H53465.03
H53465.06
H53465.14
H53465.03EA
73.4
EUR
H53465.03
H53465.06
H53465.14
3-Ethynylpyridine 97%
3-Ethynylpyridine
Purity: 97%
CAS No.: 2510-23-8
Molecular Formula: C7H5N
Formula Weight: 103.12
Flash Point: 57°(135°F)
Melting Point: 39-40°
Boiling Point: 83-84°/30mm
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD02177459
Formula:
C₇H₅N MW: 103,12 g/mol Pto. Ebullición: 83…84 °C (30 mmHg) Pto. de fusión: 39…40 °C Pto. de inflamación: 57 °C (135 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02177459 Núm. CAS: 2510-23-8 ADR: 4.1,III |