2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H53478.03
H53478.06
H53478.03EA
61
EUR
H53478.03
H53478.06
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 97%
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Purity: 97%
CAS No.: 704-41-6
Molecular Formula: C9H5F3
Formula Weight: 170.13
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.4760
Boiling Point: 45°/8mm
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00467313
Formula:
C₉H₅F₃ Pto. Ebullición: 45 °C (8 mmHg) Densidad: 1,222 Pto. de inflamación: 25 °C (77 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00467313 Núm. CAS: 704-41-6 ADR: 3,III |