tert-Butyl propargyl ether 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H53480.06 H53480.14 H53480.22
H53480.06EA 48.4 EUR
H53480.06 H53480.14 H53480.22
tert-Butyl propargyl ether 98%
tert-Butyl propargyl ether
Purity: 98% CAS No.: 16314-18-4 Molecular Formula: C7H12O Formula Weight: 112.17 Flash Point: 20°(68°F) Refractive Index: 1.418 Boiling Point: 119° UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD07368651
Formula: C₇H₁₂O
Pto. Ebullición: 119 °C
Densidad: 0,835
Pto. de inflamación: 20 °C (68 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368651
Núm. CAS: 16314-18-4
ADR: 3,II