Benzyl propargyl ether 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H53481.06
H53481.14
H53481.06EA
52.9
EUR
H53481.06
H53481.14
Benzyl propargyl ether 97%
Benzyl propargyl ether
Purity: 97%
CAS No.: 4039-82-1
Molecular Formula: C10H10O
Formula Weight: 146.19
Refractive Index: 1.5200
Boiling Point: 101-101°/18mm
MDL No.: MFCD00483987
Formula:
C₁₀H₁₀O Pto. Ebullición: 101…101 °C (18 mmHg) Densidad: 1,011 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00483987 Núm. CAS: 4039-82-1 |