4-Diethylamino-2-butyn-1-ol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H53501.06
H53501.14
H53501.06EA
59.5
EUR
H53501.06
H53501.14
4-Diethylamino-2-butyn-1-ol 98%
4-Diethylamino-2-butyn-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 10575-25-4
Molecular Formula: C8H15NO
Formula Weight: 141.21
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.479
Boiling Point: 231-232°
MDL No.: MFCD00671356
Formula:
C₈H₁₅NO MW: 141,21 g/mol Pto. Ebullición: 231…232 °C Densidad: 0,952 Pto. de inflamación: 104 °C (219 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00671356 Núm. CAS: 10575-25-4 EINECS: 234-163-6 |