5,7-Difluoro-1-indanone 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H54002.03
H54002.06
H54002.03EA
80.4
EUR
H54002.03
H54002.06
5,7-Difluoro-1-indanone 97%
5,7-Difluoro-1-indanone
Purity: 97%
CAS No.: 84315-25-3
Molecular Formula: C9H6F2O
Formula Weight: 168.14
Melting Point: 81°
MDL No.: MFCD09908161
Formula:
C₉H₆F₂O MW: 168,14 g/mol Pto. de fusión: 81 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09908161 Núm. CAS: 84315-25-3 |