5,7-Dibromo-1-indanone 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H54005.03
H54005.06
H54005.03EA
117
EUR
H54005.03
H54005.06
5,7-Dibromo-1-indanone 97%
5,7-Dibromo-1-indanone
Purity: 97%
CAS No.: 923977-18-8
Molecular Formula: C9H6Br2O
Formula Weight: 289.95
Melting Point: 148°
MDL No.: MFCD11707100
Formula:
C₉H₆Br₂O MW: 289,95 g/mol Pto. de fusión: 148 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11707100 Núm. CAS: 923977-18-8 |