5,7-Dichloro-1-indanone 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H54007.03
H54007.06
H54007.03EA
117
EUR
H54007.03
H54007.06
5,7-Dichloro-1-indanone 97%
5,7-Dichloro-1-indanone
Purity: 97%
CAS No.: 448193-94-0
Molecular Formula: C9H6Cl2O
Formula Weight: 201.05
Melting Point: 98°
MDL No.: MFCD09908160
Formula:
C₉H₆Cl₂O Pto. de fusión: 98 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09908160 Núm. CAS: 448193-94-0 |