3-(4-tert-Butylphenyl)propionic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(4-(tert-Butyl)phenyl)propanoic acid
H54011.03 H54011.06 H54011.14
H54011.03EA 54.1 EUR
H54011.03 H54011.06 H54011.14
3-(4-tert-Butylphenyl)propionic acid 97%
3-(4-tert-Butylphenyl)propionic acid
Purity: 97% CAS No.: 1208-64-6 Molecular Formula: C13H18O2 Formula Weight: 206.28 Melting Point: 102° MDL No.: MFCD00796482
Formula: C₁₃H₁₈O₂
MW: 206,29 g/mol
Pto. de fusión: 102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00796482
Núm. CAS: 1208-64-6