2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H54088.MD
H54088.03
H54088.06
H54088.MDEA
71
EUR
H54088.MD
H54088.03
H54088.06
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 306960-77-0
Molecular Formula: C6H3F3N2O2
Formula Weight: 192.10
Melting Point: 170-175°
MDL No.: MFCD09054851
Formula:
C₆H₃F₃N₂O₂ Pto. de fusión: 170…175 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09054851 Núm. CAS: 306960-77-0 |